Descripción
- Las células transportadoras SLC humanas OAT3 (G) TRANSiPORT son células HEK293 que sobreexpresan transitoriamente la proteína de transporte de portador de soluto (SLC) OAT3. Los portadores de soluto son una superfamilia de transportadores de membrana que pueden afectar a la farmacocinética y a la exposición a fármacos, ya que controlan el transporte de entrada y salida de solutos a las células. La proteína transportadora OAT3 SLC se encuentra en los túbulos proximales renales, el plexo coroideo y las células endoteliales cerebrales.
- Evalúe el potencial del metabolismo de fármacos mediado por el transportador
- Formato fácil de usar
- Obtenga resultados de alta calidad con una gran relación señal-ruido
- Se puede realizar mediante compuestos marcados con radioisótopos, compuestos marcados con fluorescencia o compuestos sin marcar. La cantidad de sustrato transportado a las células puede medirse directamente utilizando un contador de centelleo líquido, un lector de placas de fluorescencia o LC-MS/MS, lo que permite la evaluación directa de la actividad del transportador de SLC.
- Células HEK293 simuladas (n.º n.º GM1101G) que no sobreexpresen el transportador SLC están disponibles para su uso como control experimental negativo. Algunos compuestos pueden demostrar altos niveles de transporte debido a la presencia de transportadores endógenos o unión no específica.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en fase de vapor de nitrógeno líquido. |
| Línea de células | 293 (HEK) |
| Culture Type | Cultivo de células de mamíferos |
| Especie | Humano |
| N.° de celdas | 8-10 x 106 cells |
| Tipo de producto | Célula transportadora SLC |
| Cantidad | De 8 a 10 M de células |