Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout NUDT2 humana
Código de producto. 32157877 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32157877 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32157877 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2657522x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular NUDT2 KO disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, inserción a 16 pbbs en el exón 2 y deleción a 1 pbb, deleción a 8 pb. en el exón 2 y deleción a 8 pb. en el éxon 2. Para ordenar tanto celdas de control knockout como salvajes: selecciona 2 células 1000000...
Línea celular NUDT2 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 16 pbbs en el exón 2 y deleción de 1 pbb. en el éxón 2 y deleción de 8 pb. en el éxón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas