Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NRG1-alfa/HRG1-alfa humana
Description
El NRG1-alfa/HRG1-alfa humano cuantifica el NRG1-alfa/HRG1-alfa humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la NRG1-alfa/HRG1-alfa humana natural y recombinante.
La neuregulina 1 (NRG1) se identificó originalmente como una glicoproteína de 44 kD que interactúa con el receptor tirosina quinasa NEU/ERBB2 para aumentar su fosforilación en residuos de tirosina. Se sabe que una extraordinaria variedad de isoformas diferentes se producen a partir del gen NRG1 por empalme alternativo. Estas isoformas incluyen las heregulinas (HRGs), los factores de crecimiento glial (GGFs) y el factor derivado de la neurona sensorial y motora (SMDF). Se expresan específicamente en los tejidos y difieren significativamente en su estructura. Todas las isoformas de HRG contienen dominios similares a la inmunoglobulina (Ig) y al factor de crecimiento epidérmico (EGF). Las isoformas GGF y GGF2 contienen una secuencia similar a la de los anillos y dominios similares a los de la Ig y el EGF; y la isoforma SMDF solo comparte el dominio similar al EGF con otras isoformas. Los receptores para todas las isoformas de NRG1 son la familia ERBB de receptores transmembrana de tirosina quinasa. A través de la interacción con los receptores ERBB, las isoformas NRG1 inducen el crecimiento y la diferenciación de células epiteliales, neuronales, gliales y de otros tipos.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | 6030402G23Rik; Actividad inductora del receptor de acetilcolina; ARIA; Factor de diferenciación de células de cáncer de mama p45; D230005F13Rik; GGF; GGF2; GGFII; Factor de crecimiento glial; Factor de crecimiento glial 2; heregulina; heregulina, alfa (45 kD, activador ERBB2 p185); HGL; HRG; HRG1; HRGA; HRGalpha; MST131; MSTP131; NDF; factor de diferenciación Neu; neuregulina 1; neuregulina 1 tipo III beta 3; Neuregulina-1; NRG1; NRG1-IT2; Pro-neuregulina-1, isoforma unida a la membrana; pro-NRG1; factor derivado de la neurona sensorial y motora; factor derivado de la neurona sensorial y motora; SMDF; neuregulina 1 tipo I; neuregulina 1 tipo III |
| Intervalo del ensayo | De 12,29 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 12 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q02297 |
| Símbolo de gen | NRG1 |
| CV interensayo | <12% |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?