Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para NRG1-alfa/HRG1-alfa humana
Código de producto. 17194643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17194643 96 pruebas paquete de 96
17195119 5 x 96 pruebas cada uno
17814130 10 × 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17194643 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH349RB
El NRG1-alfa/HRG1-alfa humano cuantifica el NRG1-alfa/HRG1-alfa humano en suero, plasma y sobrenadante.
El NRG1-alfa/HRG1-alfa humano cuantifica el NRG1-alfa/HRG1-alfa humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la NRG1-alfa/HRG1-alfa humana natural y recombinante.
La neuregulina 1 (NRG1) se identificó originalmente como una glicoproteína de 44 kD que interactúa con el receptor tirosina quinasa NEU/ERBB2 para aumentar su fosforilación en residuos de tirosina. Se sabe que una extraordinaria variedad de isoformas diferentes se producen a partir del gen NRG1 por empalme alternativo. Estas isoformas incluyen las heregulinas (HRGs), los factores de crecimiento glial (GGFs) y el factor derivado de la neurona sensorial y motora (SMDF). Se expresan específicamente en los tejidos y difieren significativamente en su estructura. Todas las isoformas de HRG contienen dominios similares a la inmunoglobulina (Ig) y al factor de crecimiento epidérmico (EGF). Las isoformas GGF y GGF2 contienen una secuencia similar a la de los anillos y dominios similares a los de la Ig y el EGF; y la isoforma SMDF solo comparte el dominio similar al EGF con otras isoformas. Los receptores para todas las isoformas de NRG1 son la familia ERBB de receptores transmembrana de tirosina quinasa. A través de la interacción con los receptores ERBB, las isoformas NRG1 inducen el crecimiento y la diferenciación de células epiteliales, neuronales, gliales y de otros tipos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 6030402G23Rik; Actividad inductora del receptor de acetilcolina; ARIA; Factor de diferenciación de células de cáncer de mama p45; D230005F13Rik; GGF; GGF2; GGFII; Factor de crecimiento glial; Factor de crecimiento glial 2; heregulina; heregulina, alfa (45 kD, activador ERBB2 p185); HGL; HRG; HRG1; HRGA; HRGalpha; MST131; MSTP131; NDF; factor de diferenciación Neu; neuregulina 1; neuregulina 1 tipo III beta 3; Neuregulina-1; NRG1; NRG1-IT2; Pro-neuregulina-1, isoforma unida a la membrana; pro-NRG1; factor derivado de la neurona sensorial y motora; factor derivado de la neurona sensorial y motora; SMDF; neuregulina 1 tipo I; neuregulina 1 tipo III
Intervalo del ensayo De 12,29 a 3000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q02297
Símbolo de gen NRG1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo NRG1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min