Learn More
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32154805 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32154805 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2572791Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NR3C2 (Mineralocorticoid Receptor) knockout HeLa