missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Notch-1 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18796376
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18796376 100 Tests 100 tests
18759938 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18796376 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB5317A100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Notch-1 Monoclonal specifically detects Notch-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Notch-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 527425
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P46531
Alias de gen EC 2.1.2.11, EC 3.4.21.68, hN1, Notch (Drosophila) homolog 1 (translocation-associated), notch 1Notch homolog 1, translocation-associated (Drosophila), Notch homolog 1, translocation-associated, Notch1, TAN1, TAN1neurogenic locus notch homolog protein 1, Translocation-associated notch protein TAN-1
Símbolos de los genes NOTCH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Notch-1 aa 19-526 Accession # P46531
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4851
Especificidad de la prueba Detects human Notch-1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.