Learn More
R&D Systems™ Human NLRP6/NALP6 (NP_612202.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18770747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18770747 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18770747 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    853.00€
    806.40€ / 10 microgramos
    Ahorro 46.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Especificaciones
génica NALP6
Número de acceso NP_612202.2
ID de gen (Entrez) 171389
Alias de gen Angiotensin II/Vasopressin Receptor, AVR, CLR11.4, NACHT, Leucine Rich Repeat And PYD Containing 6, NACHT, LRR And PYD Containing Protein 6, NACHT, LRR And PYD Domains-Containing Protein 6, NALP6, NAVR, NAVR/AVR, NLR Family, Pyrin Domain Containing 6, NLRP6, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain, Leucine Rich Repeat And Pyrin Domain Containing 6, PAN3, PYPAF5, PYRIN-Containing APAF1-Like Protein 5
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg