Descripción
Línea celular NFKB2 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigotos: deleción de 5 bp en el éxón 8. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |