Learn More
R&D Systems™ Human Neuroligin 4X/NLGN4X (NP_001269074.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Neuroligin 4X/NLGN4X |
| Número de acceso | NP_001269074.1 |
| ID de gen (Entrez) | 57502 |
| Alias de gen | ASPGX2, AUTSX2, HLNX, HNL4X, HNLX, KIAA1260AUTSX2, MGC22376, neuroligin 4, X-linked, NL4, NLGN, NLGN4, NLGN4neuroligin 4, NLGN4X, X-linked |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |