Learn More
R&D Systems™ Human Neuroligin 1/NLGN1 (NP_055747.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18762047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18762047 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18762047 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3312
Especificaciones
génica Neuregulin-1/NRG1
Número de acceso NP_055747.1
ID de gen (Entrez) 3084
Alias de gen ARIA, GGF2, GGFglial growth factor, Heregulin-1, HGL, HGLneu differentiation factor, HRG, HRG1, HRG1-alpha, HRG1-beta 1, HRGAneuregulin 1 type IV beta 1 A, MST131, MSTP131, NDFheregulin, alpha (45 kD, ERBB2 p185-activator), neuregulin 1, neuregulin 1 type IV beta 3, Neuregulin1, NRG1, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, pro-NRG1, sensory and motor neuron derived factor, SMDF
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg