missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Neurocan ELISA Kit

Código de producto. 17145109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17145109 5 x 96 pruebas cada uno
17144633 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17145109 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH335RBX5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Neurocan quantitates human Neurocan in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Neurocan.

Proteoglicano de sulfato de condroitina que puede desempeñar un papel en la adhesión y migración celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Glicoproteína de núcleo postnatal temprano de 245 kDa; C230035B04; proteoglicano de condroitina sulfato 3; proteoglicano de condroitina sulfato 3 (neurocan); proteoglicano de condroitina sulfato 3, secuencia relacionada; CSPG3; Cspg3-rs; Ncan; NEUR; neurocan; proteoglicano de neurocan; transcripción inducida por TGFbeta, cerebro; Tgfbit
Intervalo del ensayo De 0,410 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,41 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O14594
Símbolo de gen Ncan
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Neurocan
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.