Learn More
R&D Systems™ Human Neugrin/NGRN (NP_001028260) VersaClone cDNA
Código de producto. 18740339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18740339 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18740339 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
R&D Systems™ Human Neugrin/NGRN (NP_001028260) VersaClone cDNA is a secreted protein.
The Human Neugrin/NGRN (NP_001028260) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for NGRN, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The NGRN insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hNGRN
Número de acceso NP_001028260
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 889bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 51335
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg