Learn More
Invitrogen™ Human Nesfatin-1 ELISA Kit
Código de producto. 17125109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17125109 5 x 96 pruebas cada uno
17124633 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17125109
Marca: Invitrogen™ EH333RBX5
ELISA
Human Nesfatin-1 quantitates human Nesfatin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Nesfatin-1.
La NUCB2 se identificó inicialmente como una proteína de unión al calcio con motivo de la mano de EF que podía unirse a la necdina, un supresor del crecimiento expresado principalmente en las neuronas postmitóticas. La NUC2 es una proteína secretada que se escinde en tres productos peptídicos principales, la nesfatina-1, la nesfatina-2 y la nesfatina-3, de los cuales se ha descubierto que la nesfatina-1 provoca la supresión de la ingesta de alimentos de forma independiente de la leptina. Otros estudios han sugerido que la NUCB2/nesfatina-1 puede desempeñar también un papel en la homeostasis energética y en funciones neuroendocrinas estrechamente relacionadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI607786; Calnuc; proteína de unión al ADN NEFA; proteína secretora del epidídimo Li 109; antígeno del cáncer gástrico Zg4; HEL-S-109; NEFA; nesfatina 1; nesfatina-1; Nucb2; nucleobindina 2; nucleobindina-2; nucleobindina-2/nesfatina-1; nucleobinding 2; p54; prepronefastina; prepronesfatina
Intervalo del ensayo De 0,25 a 60 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,25 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P80303
Símbolo de gen NUCB2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo NUCB2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min