missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Nephrin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18770467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18770467 25 μg 25 microgramos
18732267 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18770467 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB42693SP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Nephrin Monoclonal antibody specifically detects Nephrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nephrin
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2795E
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 3-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
N.º de referencia del gen O60500
Alias de gen CNF, nephrin, nephrosis 1, congenital, Finnish type (nephrin), NPHNCNF, NPHS1, Renal glomerulus-specific cell adhesion receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human Nephrin protein, Gln23-Thr1029, Accession # O60500
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4868
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.