Learn More
Abcam Línea celular NUFA7 humana knockout HEK-293T
Código de producto. 32140977 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32140977 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32140977 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2665972x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular NDUFA7 KO disponible para orden. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 8 pb en el éxón 1. Para pedir células de control knockout y salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione...
Línea celular KO NDUFA7 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 8 pb en el éxón 1. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas