Learn More
Human MYC (c-Myc) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32142006 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
32142006 cada uno
1 options
Código de producto. 32142006 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2638501Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human MYC (c-Myc) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MYC (c-Myc) knockout HEK-293T
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot