Learn More
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32157617 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32157617 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2632671Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MVB12A (FAM125A) knockout HeLa