Learn More
R&D Systems™ Human MuSK (NP_005583) VersaClone cDNA
Código de producto. 18766669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18766669 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18766669 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muscle-specific Receptor Tyrosine Kinase
The Human MuSK (NP_005583) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for MuSK, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The MuSK insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hMUSK
Número de acceso NP_005583
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2623bp
ID de gen (Entrez) 4593 (Human), 81725 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg