Learn More
R&D Systems™ human MuRF1/TRIM63 (NP_115977.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18722397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722397 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18722397 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3629
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    270.90€ / 10 microgramos
    Ahorro 16.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Especificaciones
génica MuRF1/TRIM63
Número de acceso NP_115977.2
ID de gen (Entrez) 84676
Alias de gen EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28 FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cantidad 10 μg