Learn More
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Código de producto. 18682780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18682780 5 Slides paquete de 5
1 options
Código de producto. 18682780 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP278108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    859.95€ / paquete de 5
    Ahorro 50.05€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Slides
Especie Human
Para utilizar con (aplicación) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.