Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Cancer)
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-30263
Encompass
Código de producto. 15769525
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 59
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4µm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Servicio Técnico
1 Year
Especificaciones
Especificaciones
1 Slide
Human
Prostate Adenocarcinoma T4N0M0, Stage IV
Human
RUO
Cancer
Immunohistochemistry-Paraffin
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.