Learn More
R&D Systems™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Alzheimer's)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 Slides |
| Especie | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Please bake slides at 60C for 30 minutes before use. |
| Línea de productos | Novus |