Learn More
Gibco™ Human MRP8 Vesicles
Código de producto. 10400480 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10400480 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10400480 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor GM0013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Human MRP8 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP8 transport protein (Multidrug Resistance-associated Protein 8, ABCC11).
Human MRP8 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP8 transport protein (Multidrug Resistance-associated Protein 8, ABCC11). Our Human MRP8 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP8 in in vitro assays. MRP8 is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that carries organic anions.
Las vesículas humanas MRP8 son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte MRP8 insertada (proteína 8 asociada a la resistencia multifarmacológica, ABCC11). Nuestras vesículas humanas MRP8 se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e interacciones de fármacos con MRP8 en ensayos in vitro. MRP8 es un transportador de casete de unión a ATP (ABC) que transporta aniones orgánicos.
Utilice las vesículas humanas MRP8 para:
• Investigar las interacciones del transportador de sus candidatos a fármaco
• Evaluar el potencial de las interacciones entre fármacos mediadas por el transportador
• Obtener resultados de alta calidad con una gran relación señal/ruido
Concepto de las vesículas transportadoras ABC
Las vesículas transportadoras ABC son reactivos eficientes y fáciles de usar para la evaluación temprana del sustrato de un candidato a fármaco y el potencial de interacción de un fármaco. Mientras que los transportadores ABC suelen mediar en la exportación de sustratos fuera de las células, los transportadores expresados en estas vesículas internas importan sustratos a las vesículas. Por lo tanto, es posible evaluar cuantitativamente la actividad de transporte de su compuesto determinando la cantidad incorporada en las vesículas.
Resultados claros y fiables
Estas vesículas «internas», preparadas a partir de células Sf9 diseñadas para sobreexpresar transportadores ABC específicos, proporcionan altos niveles de actividad del transportador con un entorno bajo, lo que proporciona una señal clara si su compuesto es un sustrato o inhibidor de un transportador de flujo específico.
Detalles de las vesículas transportadoras
Las vesículas humanas MRP8 forman parte de un grupo mayor de vesículas transportadoras conocidas como vesículas transportadoras ABC. Se preparan a partir de membranas plasmáticas purificadas aisladas de un sistema de células de insectos (células Sf9 transfectadas con baculovirus) que expresan MRP8. MRP8 muestra una elevada expresión en el hígado, donde puede estar asociado a la excreción de fármacos. Se ha informado de que la expresión de MRP8 aumenta en el cáncer de pulmón, y el gen MRP8 puede estar involucrado en la resistencia multifarmacológica a fármacos anticancerígenos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Humano
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80 °C.
Formato Capacidad
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Target-Based ADME/Tox Assays, Biochemical ADME Assays, Cytochrome P450 Inhibition ADME Assays, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma
Forma física Congelado