Learn More
Invitrogen™ Human MRP3 Vesicles
Código de producto. 10314920 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10314920 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10314920 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor GM0021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Las vesículas humanas MRP3 son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte MRP3 insertada (proteína 3 asociada a la resistencia multifarmacológica, ABCC3). Nuestras vesículas humanas MRP3 se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e interacciones de fármacos con MRP3 en ensayos in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Congelado
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Humano
Tipo de producto Vesícula humana
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80 °C.
Formato Capacidad
Condiciones de envío Hielo seco