Learn More
Gibco™ Human MRP1 Vesicles
Código de producto. 10212420 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10212420 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10212420 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor GM0010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Las vesículas humanas MRP1 son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte MRP1 insertada (proteína 1 asociada a la resistencia multifarmacológica, ABCC1). Nuestras vesículas humanas MRP1 se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e interacciones de fármacos con MRP1 en ensayos in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Humano
Tipo de producto Vesícula humana
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80 °C.
Formato Capacidad
Condiciones de envío Hielo seco
Forma física Congelado