Learn More
Human/Mouse STAT4 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18048121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μL
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18048121 200 μL 200 microlitros
1 options
Código de producto. 18048121 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor PAST4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
STAT4 Polyclonal specifically detects STAT4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STAT4
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000 dilution, Immunoprecipitation 3 ug/500 ug cell lysate
Alias de gen signal transducer and activator of transcription 4, SLEB11
Símbolos de los genes STAT4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno aa 730 - 749 of murine STAT4
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6775
Especificidad de la prueba Detects human and murine STAT4. Does not cross-react with any of the other STAT proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 degreesC. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Tipo de producto Antibody
Formulario Serum
Línea de productos R&D Systems