Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para SMN de ratón/humano
Código de producto. 16831456 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano, ratón
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16831456 Humano, ratón 96 tests
1 options
Código de producto. 16831456
Marca: Proteintech™ KE0002796T
KE00027 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit ELISA SMN está diseñado para la determinación cuantitativa de SMN en muestras de origen humano y de ratón
  • Un anticuerpo específico para SMN se ha revestido previamente en los micropocillos.
  • La proteína SMN en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación. Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para SMN para detectar la proteína SMN capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • La proteína de supervivencia de motoneuronas (SMN) necesaria para el montaje eficaz de pequeños complejos de ribonucleoproteínas nucleares (snRNP) se codifica mediante formas casi idénticas del gen SMN, tanto teloméricas como centroméricas, respectivamente.
  • Tanto los genes SMN1 como SMN2 expresan la proteína SMN, sin embargo, la cantidad de proteína funcional de longitud completa producida por SMN2 es mucho menor que la producida por SMN1 debido al empalme alternativo.
  • El gen SMN se expresa constitutivamente en una amplia variedad de tejidos, incluidos el cerebro, el riñón, el hígado y la médula espinal, mientras que las motoneuronas son particularmente vulnerables a la reducción de los niveles de proteínas de SMN. La supresión o inactivación mutacional del gen SMN1 provoca atrofia muscular espinal (SMA), una enfermedad genética letal caracterizada por la pérdida de neuronas motoras en la médula espinal.
  • La ausencia de SMN1 puede ser compensada parcialmente por SMN2 y el nivel de expresión de SMN2 está asociado con la gravedad de la SMA. Este kit sirve para la determinación cuantitativa del nivel de proteína de SMN in vivo.
Especificaciones
Número de acceso NP_059107
Intervalo del ensayo De 62,5 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano, ratón
ID de gen (Entrez) 6607
Especie del huésped Humano/ratón
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 3,5 h
ID. de UniProt Q16637
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human B7-H3/CD276 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine