Learn More
Ambion™ Biblioteca de ARNip de Silencer™ de humanos y ratones, personalizada, en placa
Código de producto. 10733257
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Temperatura ambiente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
10733257 Temperatura ambiente cada uno
1 options
Código de producto. 10733257 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor AM81832
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Biblioteca de ARNip de Silencer™ de humanos y ratones, personalizada, en placa
Las bibliotecas de ARNip de Silencer™ presentan combinaciones de ARNip prediseñados por Silencer™ y, cuando están disponibles, ARNip validados por Silencer™, en placas de pocillos 96 o 384.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Biblioteca de ARNip en placa, personalizada, combinaciones de características de ARNip prediseñados de Silencer y, cuando están disponibles, ARNip validados por Silencer, en 96 pocillos o 384 placas de pocillos
Tipo de producto Biblioteca ARNip en placa