missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse/Rat TDP-43/TARDBP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18761698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18761698 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18761698 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB7778SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TDP-43/TARDBP Monoclonal specifically detects TDP-43/TARDBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDP-43/TARDBP
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 671834
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4-1 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL, Immunohistochemistry 1-10 ug/mL, Immunoprecipitation 2 ug/1 mg cell lysate, Immunocytochemistry 1-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q13148
Alias de gen ALS10, ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TARDBP, TDP43, TDP-43, TDP-43TAR DNA-binding protein 43
Símbolos de los genes TARDBP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TDP-43/TARDBP Met1-Thr103 Accession # Q13148
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23435
Especificidad de la prueba Detects human TDP-43/TARDBP in direct ELISAs. Detects human, mouse, and rat TDP-43/TARDBP in Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.