Learn More
Human/Mouse/Rat Syntaxin 1A Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18072222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18072222 100 μg 100 microgramos
1 options
Product Code. 18072222 Supplier R&D Systems Supplier No. AF7237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.48€
    473.55€ / 100 microgramos
    Ahorro 61.93€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Goat Polyclonal Antibody
Syntaxin 1A Polyclonal specifically detects Syntaxin 1A in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Syntaxin 1A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen Q16623
Alias de gen Brain Syntaxin, HPC-1, Neuron-specific antigen HPC-1, p35-1, STX1A, STX1P35-1, SYN1A, syntaxin 1A (brain), syntaxin-1A
Símbolos de los genes STX1A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Syntaxin 1A Met1-Leu165 Accession # Q16623
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6804
Especificidad de la prueba Detects human, mouse, and rat Syntaxin 1A in Western blots and detects recombinant human Syntaxin 1A in direct ELISAs. In direct ELISAs, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human Syntaxin 1B2 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos R&D Systems