missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse/Rat PLC-beta 4 Antibody, R&D Systems™
Descripción
PLC-beta 4 Polyclonal specifically detects PLC-beta 4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | PLC-beta 4 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | Q15147 |
| Alias de gen | 1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta 4, 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-4, beta 4 (1-Phosphatidylinositol-4,5-BisphosphatePhosphodiesterase Beta 4)), EC 3.1.4.11, FLJ16169, inositoltrisphosphohydrolase, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphoinositidase C, phosphoinositide phospholipase C, phospholipase C, beta 4, PLCB4, PLCbeta 4, triphosphoinositide phosphodiesterase |
| Símbolos de los genes | PLCB4 |
| Especie del huésped | Goat |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?