Learn More
Human/Mouse/Rat PLC-beta 4 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18010922
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18010922 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18010922 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF5128
Goat Polyclonal Antibody
PLC-beta 4 Polyclonal specifically detects PLC-beta 4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antígeno PLC-beta 4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q15147
Alias de gen 1-phosphatidyl-D-myo-inositol-4,5-bisphosphate, 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta 4, 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase beta-4, beta 4 (1-Phosphatidylinositol-4,5-BisphosphatePhosphodiesterase Beta 4)), EC 3.1.4.11, FLJ16169, inositoltrisphosphohydrolase, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphoinositidase C, phosphoinositide phospholipase C, phospholipase C, beta 4, PLCB4, PLCbeta 4, triphosphoinositide phosphodiesterase
Símbolos de los genes PLCB4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PLC-beta 4 Lys75-Gln250 Accession # Q15147
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5332
Especificidad de la prueba Detects endogenous human, mouse, and, rat PLC-beta 4 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.