Learn More
Abcam Kit ERK2 ELISA para Humanos/Ratones/Ratas
Código de producto. 32119220 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 384 Pruebas
1 x 96 Pruebas
10 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
384 tests
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119220 1 x 96 Pruebas 96 tests
32111988 10 x 96 pruebas 96 tests
32119061 1 x 384 Pruebas 384 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 32119220 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab3175501x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El Kit ERK2 ELISA para Humanos/Ratones/Ratas es un Simplestep de lavado único de 90 minutos utilizado para cuantificar ERK2 humano/ratón/ratón con una sensibilidad de 18,483 pg/ml. El ensayo utiliza un protocolo sencillo mezcla-lavado-lectura con solo un paso de incubación y un solo lavado.
El Kit ERK2 ELISA para Humanos/Ratones/Ratas es un Simplestep de lavado único de 90 minutos utilizado para cuantificar ERK2 humano/ratón/ratón con una sensibilidad de 18,483 pg/ml. El ensayo utiliza un protocolo sencillo mezcla-lavado-lectura con solo un paso de incubación y un solo lavado.
- Colorimetric Sandwich ELISA - lectura de 450 nm: funciona en cualquier lector de placas estándar
- Diferentes formatos para distintas necesidades: placas 10x96 para pedidos al por mayor y placas de 384 pozos para mayor rendimiento
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Intervalo del ensayo 78,125 a 5000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 18.483 pg/mL
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Analitos detectables Mapk1 (ERK2)
ensayo Kit ERK2 ELISA para Humanos/Ratones/Ratas
Método de detección Colorimétrico
Formato del kit de inmunoensayo Kit de bocadillos ELISA
Tipo de producto Sándwich ELISA
Tipo de muestra Lisados celulares, Extractos de tejido
Suficiente para 96 pruebas
Para utilizar con (aplicación) ELISA
génica Mapk1
Grado de kit de inmunoensayo RUO
Tiempo de incubación 60 minutos
Intervalo de medición 78,125 a 5000 pg/mL
Expresión Mapk1
Intervalo de cuantificación 78,125 a 5000 pg/mL
Cantidad 1 x 96 Pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncología
Condiciones de envío Azul hielo
Objetivo Mapk1 (ERK2)
Nombre del kit de destino Mapk1 (ERK2)
Tiempo de prueba 90 minutos
Tiempo total del ensayo 90 minutos
Límite de detección 78.125 pg/mL