Learn More
Human/Mouse PLC-delta3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18048361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18048361 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18048361 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF5315
Goat Polyclonal Antibody
PLC-delta 3 Polyclonal specifically detects PLC-delta 3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PLC-delta 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q8N3E9
Alias de gen EC 3.1.4.11, KIAA1964, MGC71172, Phosphoinositide phospholipase C-delta-3, phospholipase C, delta 3,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-3, Phospholipase C-delta-3, PLC delta3, PLCD3, PLCdelta 3, PLC-delta-3
Símbolos de los genes PLCD3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human PLC-delta 3 Lys148-Ala344 Accession # Q8N3E9
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113026
Especificidad de la prueba Detects human and mouse PLC-delta 3 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG