missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse DR3/TNFRSF25 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18711637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18711637 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18711637 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB943A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DR3/TNFRSF25 Monoclonal specifically detects DR3/TNFRSF25 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DR3/TNFRSF25
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 59204
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
N.º de referencia del gen Q93038
Alias de gen Apo-3, APO3, Apoptosis-inducing receptor AIR, Apoptosis-mediating receptor DR3, Apoptosis-mediating receptor TRAMP, Death receptor 3, DR3member 12 (translocatingchain-association membrane protein), LARD, Lymphocyte-associated receptor of death, Protein WSL, Protein WSL-1, TNFRSF25, TRAMP, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 25, WSL, WSL1, WSL-1
Símbolos de los genes TNFRSF25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DR3 isoform 1 Gln25-Phe201 Accession # Q93038
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 100 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8718
Especificidad de la prueba Detects human DR3/TNFRSF25 in direct ELISAs and Western blots. Shows 100% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) DR3/TNFRSF25 and no cross-reactivity with recombinant human (rh) 4-1BB, rhCD27, rhCD30, rhCD40, rhDR6, rhBAFF R, rhFas, rhGITR, rhLTR beta , rhNGF R, rhOPG, rmOX40, rhRANK, rhTAJ, rhTNF RI, rhTNF RII, or rhHVEM.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.