Learn More
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Código de producto. 32143880 Tienda Abcam Productos
Código de producto. 32143880 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2585171Kit
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T