Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIS RII/AMHR2 humana
Descripción
La MIS RII/AMHR2 humana cuantifica la MIS RII/AMHR2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la MIS RII/AMHR2 humana natural y recombinante.
El receptor de AMH (AMHR o AMHR2) es una serina/treonina quinasa con un único dominio transmembrana que pertenece a la familia de receptores de tipo II para proteínas relacionadas con el TGF-beta. La hormona antimulleriana (AMH) y su receptor están implicados en la regresión de los conductos mullerianos en los fetos masculinos. La diferenciación sexual masculina está mediada por dos hormonas distintas producidas por los testículos del feto. La testosterona, producida por las células de Leydig, viriliza los genitales externos y promueve el crecimiento prostático; la hormona antimulleriana (AMH) provoca la regresión de los conductos mullerianos que, de otro modo, se diferenciarían en el útero y las trompas de Falopio.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Receptor de AMH tipo II; AMHR; AMHR2; receptor de la hormona antimülleriana tipo II; receptor de la hormona antimülleriana tipo 2; receptor de la hormona antimülleriana tipo 11 SV1; receptor de la hormona antimülleriana tipo 2; receptor de la hormona antimülleriana tipo II; receptor de la hormona antimulleriana tipo 2; receptor de la hormona antimulleriana tipo 2 delta 2; receptor de la hormona antimulleriana tipo 2 delta 9/10; C14; receptor MIS tipo II; Misiir; MISR2; MISRII; MRII; receptor de la sustancia inhibidora muelleriana tipo II; receptor de la sustancia inhibidora muelleriana tipo II |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q16671 |
| Símbolo de gen | AMHR2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |