Learn More
Gibco™ Microsomas humanos, 50 donantes
Descripción
Microsomas hepáticos humanos agrupados de 50 donantes individuales diferentes. Todos los donantes se representan de la misma forma para una muestra de población más real. Completamente caracterizado para las principales actividades del citocromo P450 y enzimas de fase II seleccionadas.
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Las especies personalizadas están disponibles bajo petición.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Concentración total de proteínas: 20 mg/ml
Suministramos fracciones subcelulares hepáticas de una variedad de especies de toxicología, incluyendo humanos, primates no humanos (mono cynomolgus y mono rhesus), perro (Beagle), rata (Sprague-Dawley), ratón (CD-1 y Balb-c) y trucha (Oncorhynchus mykiss). Las especies personalizadas están disponibles bajo petición.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Enlaces relacionados
Obtenga más información sobre microsomas y fracciones subcelulares
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de dadores | Agrupadas |
| Sexo | Unisex |
| Forma física | Congelado |
| Tissue | Hígado |
| Cantidad | 0,5 ml |
| Pureza | Calidad para investigación |
| Especie del huésped | Humano |
| Concentración | 20 mg/ml |
| Tipo de producto | Microsoma humano |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador ultrafrío (de - 60 a - 85 °C) y proteger de la luz. |
| Mostrar más |