Learn More
R&D Systems™ Human MFRP (NP_113621) VersaClone cDNA
Código de producto. 18774168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18774168 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18774168 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
R&D Systems™ Human MFRP (NP_113621) VersaClone cDNA is a member of the frizzled-related protein family.
The Human MFRP (NP_113621) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for MFRP, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The MFRP insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hMFRP
Número de acceso NP_113621
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Tipo de inserto 1753bp
pH 8.5
ID de gen (Entrez) 83552
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg