Learn More
R&D Systems™ Human MFG-E8 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human MFG-E8 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MFG-E8 in cell culture supernates (50 ul), serum (20 ul), edta plasma (20 ul), heparin plasma (20 ul), saliva (50 ul), urine (50 ul), human milk (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 62.50 - 4000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 13.4pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human MFG-E8 |
| Suficiente para | 1 placa de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 4240 |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (20uL),EDTA Plasma (20uL),Heparin Plasma (20uL),Saliva (50uL),Urine (50uL),Human Milk (10uL) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mostrar más |