Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para mesotelina humana
Código de producto. 17105099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17105099 5 x 96 pruebas cada uno
17114623 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17105099
Marca: Invitrogen™ EH322RBX5
La mesotelina humana cuantifica la mesotelina humana en suero, plasma y sobrenadante.
La mesotelina humana cuantifica la mesotelina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la mesotelina humana natural y recombinante.
La mesotelina es una glicoproteína de superficie celular ligada a GPI, que está presente en la superficie del mesotelio normal y se sobreexpresa en muchos pacientes con cáncer de ovario epitelial y mesoteliomas malignos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CAK1; antígeno CAK1; factor potenciador de megacariocitos; factor potenciador de megacariocitos; Mes; Mesotelina; Mesotelina, forma escindida; MPF; Msln; factor potenciador de pre-megacariocitos; SMR; SMRP; proteína soluble relacionada con la mesotelina MPF
Intervalo del ensayo De 100 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 100 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q13421
Símbolo de gen MSLN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Mesotelina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min