Learn More
Abcam Línea celular humana MELK knockout HCT116
Código de producto. 32141598 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32141598 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32141598 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2668962x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular MELK KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, eliminación de 1 bp en el exón 9 e inserción del casete de selección en el éxón 9. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 100000...
Línea celular MELK KO disponible para pedido. KO validado por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, eliminación de 1 bp en el éxón 9 e inserción del casete de selección en el éxón 9. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas