Learn More
Invitrogen™ Human Melatonin ELISA Kit
Description
Melatonin is a hormone primarily released by the pineal gland at night, and has long been associated with control of the sleep-wake cycle. In vertebrates, melatonin is involved in synchronizing circadian rhythms, including sleep-wake timing and blood pressure regulation, and controls seasonal rhythmicity including reproduction, fattening, moulting, and hibernation
Spécification
Spécification
| Intervalo del ensayo | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 9.38 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Serum |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| CV interensayo | <10% |
| CV intraensayo | <10 |
| Contenido del kit | Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?