Learn More
Invitrogen™ Human Melatonin ELISA Kit
Código de producto. 18097394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
18097394 96 pruebas paquete de 96
1 options
Código de producto. 18097394 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EEL056
ELISA
Melatonin is a hormone primarily released by the pineal gland at night, and has long been associated with control of the sleep-wake cycle. In vertebrates, melatonin is involved in synchronizing circadian rhythms, including sleep-wake timing and blood pressure regulation, and controls seasonal rhythmicity including reproduction, fattening, moulting, and hibernation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 15.63 to 1000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 9.38 pg/mL
Conjugado HRP
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL
Requisitos de almacenamiento Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h 30 min