Learn More
Invitrogen™ Human MDR1 Vesicles
Código de producto. 10324440 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10324440 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10324440 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor GM0015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Las vesículas humanas MDR1 son membranas plasmáticas purificadas derivadas de insectos con proteína de transporte MDR1 insertada (glicoproteína P, ABCB1). Nuestras vesículas humanas MDR1 se pueden utilizar para evaluar compuestos de prueba e interacciones de fármacos con MDR1 en ensayos in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Congelado
Cantidad 0,5 mL
Pureza Calidad para investigación
Especie del huésped Humano
Tipo de producto Vesícula humana
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80 °C.
Formato Capacidad
Condiciones de envío Hielo seco