Descripción
Línea celular MAPK8 KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda por CRISPR/Cas9; X = 1 pb de inserción tras Pro59 de la proteína WT Frameshift: 100%. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: selecciona 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo células knockout: selecciona 1000000 Células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |