Learn More
R&D Systems™ Human MAN1A2 (NP_006690.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18786388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18786388 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18786388 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica MAN1A2
Número de acceso NP_006690.1
ID de gen (Entrez) 10905
Alias de gen Alpha-1,2-mannosidase IB, EC 3.2.1.113, MAN1B, MAN1Balpha1,2-mannosidase, Mannosidase alpha class 1 A member 2, mannosidase, alpha, class 1 A, member 2, mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IB, Processing alpha-1,2-mannosidase IB
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg