Learn More
R&D Systems™ Human MALT1 (NP_006776.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18763457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18763457 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18763457 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 41.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica MALT1
Número de acceso NP_006776.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2488 bp
ID de gen (Entrez) 10892
Alias de gen caspase-like protein, DKFZp434L132, EC 3.4.22.-, MALT associated translocation, MALT lymphoma-associated translocation, MLT1, MLTMALT-lymphoma associated translocation, mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation gene 1, mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1, paracaspase
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg