Learn More
R&D Systems™ Human Magnetic Luminex™ Performance Assay Base Kit A
Código de producto. 30564783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30564783 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 30564783 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor LUHM000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.00€
    530.25€ / 1 sets
    Ahorro 30.75€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
  • Magnetic format allows for easier wash steps
  • Undergoes similar validation testing as Quantikine™ ELISA Kits
  • Precise and Specific
  • Requires a small sample volume (<50 μL)
  • Run your assay in just 3-5 hours
  • Mass-calibrated standards for consistent results with every new lot of material
  • Enough reagents for one 96-well plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform
Cantidad 1 kit
Especie Human
Objetivo de unión General Laboratory Research Reagent
Tipo de esfera Magnetic
Contenido del kit
  • Standard Cocktail(s)
  • Bead Diluent
  • Biotin Antibody Diluent
  • Calibrator Diluent(s)
  • Streptavidin-PE
  • Wash Buffer Concentrate
  • Mixing Bottles
  • Round-bottom Microplate
  • Foil Plate Sealers
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.