Learn More
R&D Systems™ Human MAdCAM-1 (NP_570116) VersaClone cDNA
Código de producto. 18756879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18756879 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18756879 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule 1
The Human MAdCAM-1 (NP_570116) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for MAdCAM-1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The MAdCAM-1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hMADCAM1
Número de acceso NP_570116
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1162bp
ID de gen (Entrez) 8174 (Human), 17123 (Mouse)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg