Learn More
R&D Systems™ Human Lysyl Oxidase/LOX (NP_002308.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | LOX |
| Número de acceso | NP_002308.2 |
| ID de gen (Entrez) | 4015 |
| Alias de gen | AAT10, lysyl oxidaseEC 1.4.3.13, MGC105112, protein-lysine 6-oxidase |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |