Learn More
R&D Systems™ Human Lysyl Oxidase Homolog 3 (NP_115992) VersaClone cDNA
Código de producto. 18774989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18774989 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18774989 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Lysyl Oxidase Homolog 3/LOXL3
Número de acceso NP_115992
ID de gen (Entrez) 84695
Alias de gen EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, EC 1.4.3.13, LOL3, LOXL, LOXL3, lysyl oxidase homolog 3, lysyl oxidase-like 3, Lysyl oxidase-like protein 3
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg